Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 4690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego ® na ludzki czynnik neurotroficzny pochodzenia mózgowego (BDNF),
description
Used for ultrasensitive quantification of Human BDNF in human serum, plasma, and cerebrospinal fluid (CSF)
product line
SMC®
usage
kit sufficient for 96 wells
technique(s)
single molecule counting: suitable
input
serum
cerebrospinal fluid (CSF)
plasma (K2 EDTA)
UniProt accession no.
compatibility
for use with FemtoQuest™ and SMCxPRO® instruments
relevant disease(s)
Alzheimer′s disease
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Zestaw SMC® Human Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) High Sensitivity Immunoassay Kit zawiera wszystkie odczynniki wymagane do przeprowadzenia testu. Ten test wykorzystuje standardowy przepływ pracy testu immunologicznego skonfigurowany w standardowym formacie płytki.
Protokoły testu są podobne do istniejących metod kanapkowych ELISA z dwiema kluczowymi różnicami:
1) Bufor elucyjny rozbija kanapkę, oddzielając znakowane przeciwciało wykrywające w celu oznaczenia ilościowego.
2) Systemy testów immunologicznych Erenna i SMCxPRO® wykrywają anality za pomocą technologii liczenia pojedynczych cząsteczek (SMC®).
Features and Benefits
- Ultra-Sensitive Measurement: Accurately measures BDNF at femtogram/mL concentrations in serum, plasma, or CSF.
- Enhanced Signal Clarity: Improves the signal-to-noise ratio, minimizing background noise for consistent assay results.
- Intuitive Workflow: Employs a familiar sandwich immunoassay design, facilitating easy adoption for researchers trained in ELISA.
- Ready for Automation: Designed to integrate with automated liquid handling systems, streamlining processes and boosting laboratory productivity.
- Comprehensive Support: Supported by experienced field scientists and technical experts.
Packaging
Analysis Note
- Sensitivity: LLOQ 40 fg/mL* (SMCxPRO® Instrument)
- Standard Curve Range: 20-100,000 fg/mL
- Intra-assay CV: <10%
- Inter-assay CV: <15%
- Linearity: Serum: 85% Plasma: 102%
- Recovery: Serum: 90% Plasma: 96% CSF: 98%
*Indicative LLOQ created from average of 14 independent in house runs, where >80% met same value defined with CV & Recovery +/- 20%. Refer to CoA for lot specific performance.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| usage kit sufficient for 96 wells | usage kit sufficient for 96 wells | usage kit sufficient for 96 wells | usage kit sufficient for 96 wells |
| input serum | input plasma (K2 EDTA) | input cerebrospinal fluid (CSF) | input plasma (K2 EDTA) |
| compatibility for use with FemtoQuest™ and SMCxPRO® instruments | compatibility for use with FemtoQuest™ and SMCxPRO® instruments | compatibility for use with FemtoQuest™ and SMCxPRO® instruments | compatibility for use with FemtoQuest™ and SMCxPRO® instruments |
| technique(s) single molecule counting: suitable | technique(s) single molecule counting: suitable | technique(s) single molecule counting: suitable | technique(s) - |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Danger
target_organs
Respiratory Tract
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Powiązane treści
Poznaj technologię ultraczułych testów immunologicznych z technologią SMC®, w tym platformę wykrywania biomarkerów, zalety testów o wysokiej czułości i nie tylko.
Discover how to expand neuroscience biomarker research with high sensitivity immunoassays, such as Single Molecule Counting (SMC®) assays. These assays give researchers the tools they need to detect low-abundant blood-based biomarkers and expand biomarker options in neuroscience research.
Find immunoassays to explore neuroimmunology and neuroinflammation cytokines and neurodegenerative disease biomarkers.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 03-0171-00 | 04054839658877 |