Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 523,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
523,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócjoint
joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C201120
jacket L
120 mm
General description
Synthware™ Liebig condenser features a 120 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standard taper outer joint at the top (14/20) and a lower inner drip tip joint. Made from durable borosilicate glass.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| jacket L 120 mm | jacket L 100 mm | jacket L 200 mm | jacket L 250 mm |
| manufacturer/tradename Synthware C201120 | manufacturer/tradename Synthware C204100 | manufacturer/tradename Synthware C204200 | manufacturer/tradename Synthware C204250 |
| joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SYNC201120-1EA | 04061832190815 |