Skraplacz 8629 Liebig posiada płaszcz o długości 250 mm zapewniający doskonałą wydajność chłodzenia. Ze standardowym stożkowym złączem zewnętrznym u góry (24/40) i dolnym wewnętrznym złączem końcówki kroplówki. Wykonany z wytrzymałego szkła borokrzemowego.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)