Przejdź do
E32754
4,6-O-Ethylidene-α-D-glucose
Synonim(y):
4,6-O-Ethylidene α-D-glucopyranose, Ethylidene glucose, NSC 89726
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
445,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
236-198-2
MDL number:
445,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mp
168-170 °C (lit.)
SMILES string
CC1OC[C@H]2O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O1
InChI
1S/C8H14O6/c1-3-12-2-4-7(13-3)5(9)6(10)8(11)14-4/h3-11H,2H2,1H3/t3?,4-,5-,6-,7-,8+/m1/s1
InChI key
VZPBLPQAMPVTFO-NKWOADHPSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
0538908602292842
Isomaltose analytical standard
Supelco
05389
Isomaltose
mp
168-170 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
164-165 °C (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J R Appleman et al.
The Journal of biological chemistry, 260(8), 4575-4578 (1985-04-25)
The stopped flow method combined with fluorescence detection has been employed to study the rapid kinetics of the glucose transporter from human erythrocytes. Upon mixing the purified transporter reconstituted into unsealed membranes of erythrocyte lipids with 4,6-ethylidene D-glucose, a derivative
M Wellner et al.
FEBS letters, 370(1-2), 19-22 (1995-08-14)
Two triple cysteine mutants containing Cys-less N- or C-terminal halves and the Cys-less GLUT1 were generated by site-directed mutagenesis. Following expression in Xenopus oocytes, the intrinsic transport activities of the multiple cysteine mutants were slightly decreased when either the cysteine
J Kawada et al.
The Journal of endocrinology, 112(3), 375-378 (1987-03-01)
Ethylidene glucose (4,6-O-ethylidene glucose; EG) is known to bind the outer surface of the glucose transporter in the membranes of human erythrocytes and other mammalian cells. If a glucose transport system is present on pancreatic beta cells and recognizes the
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
E32754-1G04061826667057
E32754-10G04061833434819