Merck
292842
Sigma-Aldrich
(+)-(4,6-O-Benzylidene)methyl-α-D-glucopyranoside
97%
Synonim(y):
4,6-O-Benzylidene-methyl-α-D-glucopyranoside, Methyl 4,6-O-benzylidene-α-D-glucopyranoside
Wybierz wielkość
25 G
641,00 zł
641,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
641,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.29
Beilstein:
89619
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
641,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]19/D +113.1°, c = 1 in chloroform
mp
164-165 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CO[C@H]1O[C@@H]2COC(O[C@H]2[C@H](O)[C@H]1O)c3ccccc3
InChI
1S/C14H18O6/c1-17-14-11(16)10(15)12-9(19-14)7-18-13(20-12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-16H,7H2,1H3/t9-,10-,11-,12-,13?,14+/m1/s1
Klucz InChI
VVSWDMJYIDBTMV-BTZLDLHRSA-N
Zastosowanie
Chiral building block. Important intermediate in the preparation of various sugars.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1