Przejdź do
05389
Isomaltose
analytical standard
Synonim(y):
6-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
678,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.30
EC Number:
207-879-1
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
93355
MDL number:
678,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D 107.0±4.0°, 24 hr, c = 1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(14)8(17)10(19)12(23-3)21-2-4-6(15)7(16)9(18)11(20)22-4/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11?,12+/m1/s1
InChI key
DLRVVLDZNNYCBX-RTPHMHGBSA-N
Application
  • Isomaltose for research in glycan analog synthesis: Isomaltose is used in pioneering studies to develop linkage-editing pseudo-glycans, employing reductive alpha-fluorovinyl-C-glycosylation strategies. This research opens new pathways for creating glycan analogs with modified biological activities, critical in pharmaceutical research and biotechnology (Moriyama et al., 2024).
  • Isomaltose biochemical assay in food science: Rapid identification and quantification techniques for disaccharide isomers like isomaltose are developed using ESI-MS/MS. These methodologies are applied to investigate food products such as yellow rice wine, demonstrating isomaltose′s role in food chemistry and quality analysis (Yuan et al., 2023).
  • Isomaltose glycosidic bond study in carbohydrate research: Research on minor carbohydrates, including isomaltose, as authenticity markers in grape must highlights its importance in the control and quality assessment of food products, facilitating better regulatory compliance and product authentication (Paolini et al., 2023).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I7253G300008602
Isomaltose analytical standard
Supelco
05389
Isomaltose
format
neat
format
-
format
-
format
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
~98% (TLC)
assay
≥85% (remainder primarily α-anomer)
assay
≥90.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
optical activity
[α]/D 107.0±4.0°, 24 hr, c = 1 in H2O
optical activity
-
optical activity
[α]20/D 8.5 to 10.5, c = 2% (w/v) in water
optical activity
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)