Przejdź do
E10556
Ethyl 3-aminobutyrate
technical grade, 90%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(NH2)CH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
226-153-5
MDL number:
Assay:
90%
Form:
liquid
grade
technical grade
assay
90%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4241 (lit.)
bp
60-61 °C/13 mmHg (lit.)
density
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)CC(C)N
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h5H,3-4,7H2,1-2H3
InChI key
HHIOOBJZIASBFF-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E14578475505164135
assay
90%
assay
90%
assay
90%
assay
90%
form
liquid
form
-
form
-
form
-
bp
60-61 °C/13 mmHg (lit.)
bp
98-100 °C/10 mmHg (lit.)
bp
248 °C (lit.)
bp
-
density
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.554 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.141 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
refractive index
n20/D 1.4241 (lit.)
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
refractive index
n20/D 1.587 (lit.)
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
107.6 °F - closed cup
flash_point_c
42 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)