Merck
475505
Sigma-Aldrich
mono-Ethyl succinate
90%
Wybierz wielkość
5 G
377,00 zł
377,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
377,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CCH2CH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
377,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
gęstość
1.141 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h2-4H2,1H3,(H,7,8)
Klucz InChI
LOLKAJARZKDJTD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Manuel J Valcárcel-Muñoz et al.
Foods (Basel, Switzerland), 10(2) (2021-02-13)
Brandy de Jerez is a European Geographical Indication for grape-derived spirits aged in oak casks that have previously contained any kind of Sherry wine and, therefore, are known as Sherry Casks®. Wood compounds have a substantial influence in the quality
Characterization of different fruit wines made from cacao, cupuassu, gabiroba, jaboticaba and umbu.
Duarte WF, et al.
LWT--Food Science and Technology, 43(10), 1564-1572 (2010)
Emrah Altuntepe et al.
Applied microbiology and biotechnology, 101(15), 5973-5984 (2017-05-14)
Succinic acid (SA) was esterified with ethanol using Candida antarctica lipase B immobilized on acrylic resin at 40 and 50 °C. Enzyme activity in the reaction medium was assured prior to reaction experiments. Reaction-equilibrium experiments were performed for varying initial molalities
Pierre Awad et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(35), 7736-7748 (2017-08-02)
Cognac wine spirit has a complex composition in volatile compounds which contributes to its organoleptic profile. This work focused on the batch distillation process and, in particular, on volatile compounds specifically produced by chemical reactions during the distillation of Cognac
Parker L Sulkowski et al.
Nature genetics, 50(8), 1086-1092 (2018-07-18)
The hereditary cancer syndromes hereditary leiomyomatosis and renal cell cancer (HLRCC) and succinate dehydrogenase-related hereditary paraganglioma and pheochromocytoma (SDH PGL/PCC) are linked to germline loss-of-function mutations in genes encoding the Krebs cycle enzymes fumarate hydratase and succinate dehydrogenase, thus leading