Merck
E14578
Sigma-Aldrich
Ethyl bromopyruvate
technical grade, 90%
Synonim(y):
β-Bromopyruvic acid ethyl ester, 3-Bromo-2-(oxo)propionic acid ethyl ester, 3-Bromo-2-oxopropanoic acid ethyl ester, 3-Bromopyruvic acid ethyl ester, Bromopyruvic acid ethyl ester, Ethyl α-bromopyruvate, Ethyl 3-bromo-2-oxopropanoate, Ethyl 3-bromo-2-oxopropionate, Ethyl 3-bromopyruvate
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2COCOOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.01
Beilstein:
1760158
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.469 (lit.)
tw
98-100 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.554 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(=O)CBr
InChI
1S/C5H7BrO3/c1-2-9-5(8)4(7)3-6/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
VICYTAYPKBLQFB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Employed in a synthesis of thioxothiazolidines from primary amines and carbon disulfide.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Chin. J. Chem., 24, 381-381 (2006)