Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 290,00 zł | |
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 878,00 zł 658,50 zł |
Informacje o tej pozycji
290,00 zł
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4685 (lit.)
bp
91-92 °C/20 mmHg (lit.)
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)n1cccc1
InChI
1S/C9H13NO2/c1-9(2,3)12-8(11)10-6-4-5-7-10/h4-7H,1-3H3
InChI key
IZPYBIJFRFWRPR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
It may be used as starting material in the synthesis of the following:
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay 96% | assay 97% | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.981 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.977 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.980 g/mL at 25 °C |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| bp 91-92 °C/20 mmHg (lit.) | bp 208 °C (lit.) | bp 80 °C/0.2 mmHg (lit.) | bp - |
| refractive index n20/D 1.4685 (lit.) | refractive index n20/D 1.458 (lit.) | refractive index n20/D 1.449 (lit.) | refractive index n20/D 1.468 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
167.0 °F - closed cup
flash_point_c
75 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 425834-100ML | 04061832104096 |
| 425834-25ML | 04061832104102 |