Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 265,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NO2)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1964020
Assay:
97%
Form:
solid
265,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
62-65 °C (lit.)
functional group
ester, nitro
SMILES string
COC(=O)c1cccc(c1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-6-7(9(11)14-2)4-3-5-8(6)10(12)13/h3-5H,1-2H3
InChI key
CRZGFIMLHZTLGT-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl 2-methyl-3-nitrobenzoate may be used in the synthesis of:
- methyl indole-4-carboxylate
- 5-aminoisoquinolin-1(2H)-one [1]
- 5-nitroisocoumarin[1]
- substituted nitrostyrene benzoic acids, via reaction with aromatic aldehydes in the presence of DBU in DMSO
- 4-(hydroxymethyl)-1-tosylindole, via Batcho-Leimgruber modification of the Reissert indole synthesis[2]
- [2-(4-fluorophenyl)-1H-indol-4-yl]-1-pyrrolidinylmethanone
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay 99% | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| mp 62-65 °C (lit.) | mp 182-184 °C (lit.) | mp 146-148 °C (lit.) | mp 88-90 °C (lit.) |
| functional group ester, nitro | functional group - | functional group nitro | functional group - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Synthesis of 2-Arylindole-4-Carboxylic Amides:[2-(4-Fluorophenyl)-1H-Indol-4-YL]-1-Pyrrolidinylmethanone.
Kuethe JT and Beutner GL.
Organic Syntheses, 92-104 (2009)
A N Brubaker et al.
Journal of medicinal chemistry, 29(8), 1528-1531 (1986-08-01)
Three 7-methyl-1,4-dioxa-7-azaspiro[4.5]decanes that contained either the benzyl, 3-indolylmethyl, or 4-indolylmethyl group at the 6-position were synthesized via alkylation of the pyrrolidine enamine of the key intermediate, ethyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate. The spirodecane derivatives were evaluated for in vivo central and peripheral dopamine
Preparation of 2-arylindole-4-carboxylic amide derivatives.
Kuethe JT and Davies LW.
Tetrahedron, 62(49), 11381-11390 (2006)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 366765-25G | 04061831819922 |