Przejdź do
106941
2-Methyl-3-nitrophenol
98%
Synonim(y):
2-Hydroxy-6-nitrotoluene, 3-Nitro-o-cresol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
1050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NO2)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-739-0
Beilstein/REAXYS Number:
1946057
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
1050,00 zł
Cena katalogowa1400,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
146-148 °C (lit.)
solubility
95% ethanol: soluble 50 mg/mL
functional group
nitro
SMILES string
Cc1c(O)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9/h2-4,9H,1H3
InChI key
GAKLFAZBKQGUBO-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Methyl-3-nitrophenol was used as internal standard to develop a method for measurement of stable isotope ratio of methylnitrophenols in atmospheric particulate matter.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
139815146269B97607
assay
98%
assay
98%
assay
97%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
solubility
95% ethanol: soluble 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
146-148 °C (lit.)
mp
78-81 °C (lit.)
mp
132-134 °C (lit.)
mp
24-27 °C (lit.)
form
solid
form
-
form
-
form
crystals
functional group
nitro
functional group
nitro
functional group
chloro, nitro
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)