Przejdź do
243736
2-(2-Chlorophenyl)ethylamine
95%
Synonim(y):
2-Chlorophenethylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
646,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H4CH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.62
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
235-982-1
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
646,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.551 (lit.)
bp
120 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, chloro
SMILES string
NCCc1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H10ClN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2
InChI key
RZBOMSOHMOVUES-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(2-Chlorophenyl)ethylamine was used in the synthesis of polymer bound BOC substituted sulfamides.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C65408901159642738
assay
95%
assay
98%
assay
≥95%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.551 (lit.)
refractive index
n20/D 1.548 (lit.)
refractive index
n/D 1.429
refractive index
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
density
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.958 g/mL
density
-
bp
120 °C/15 mmHg (lit.)
bp
60-65 °C/0.1 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)