Merck
642738
Sigma-Aldrich
2-(2-Hydroxyphenyl)-1H-benzimidazole
95%
Synonim(y):
2-(1H-Benzimidazole-2-yl)phenol, 2-(1H-Benzimidazole-Z-yl)phenol, 2-(1H-Benzoimidazol-2-yl)-phenol
Wybierz wielkość
5 G
347,00 zł
347,00 zł
Cena katalogowa694,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
347,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32151902
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
347,00 zł
Cena katalogowa694,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
239-243 °C
ciąg SMILES
Oc1ccccc1-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C13H10N2O/c16-12-8-4-1-5-9(12)13-14-10-6-2-3-7-11(10)15-13/h1-8,16H,(H,14,15)
Klucz InChI
XWXMGTIHBYFTIE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2