Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.16
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
liquid
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95%
form
liquid
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable-5.0% using Water
refractive index
n/D 1.429
density
0.958 g/mL
SMILES string
NCCOCCOC
InChI
1S/C5H13NO2/c1-7-4-5-8-3-2-6/h2-6H2,1H3
InChI key
QWCGXANSAOXRFE-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description ≥95% | description 97% | description - |
| assay ≥95% | assay ≥95% | assay 97% | assay >90% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form solid or viscous liquid |
| density 0.958 g/mL | density 0.987 | density 0.917 at 25 °C | density - |
| refractive index n/D 1.429 | refractive index n/D 1.441 | refractive index n/D 1.461 | refractive index - |
| technique(s) Karl-Fischer titration: suitable-5.0% using Water | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?