Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
AR
product line
Vetec™
assay
≥99%
form
crystalline powder
pH
5.0-6.0 (5%)
mp
652 °C (lit.)
density
2.98 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ba: ≤0.01%, Ca: ≤0.03%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.005%, Na: ≤0.05%, Ni: ≤0.002%, Zn: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
SMILES string
Cl[Mn]Cl
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
target_organs
Brain
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?