Przejdź do
V800083
Sodium tetraborate decahydrate
LR, ≥99.5%
Synonim(y):
Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2B4O7 · 10H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.37
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-540-4
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Grade:
LR
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
LR
product line
Vetec
assay
≥99.5%
form
powder
pH
9.0-9.6 (4% in water)
density
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
carbonate (CO32-): ≤0.05%
cation traces
As: ≤0.005%
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1303-96-4
CAS No.
1303-96-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vijay K Bharti et al.
Tropical animal health and production, 40(2), 111-116 (2008-04-22)
An experiment was undertaken to evaluate the protective role of boron on the serum profile of buffalo calves fed a high fluoride ration. Twelve male Murrah buffalo (Bubalus bubalis) calves of 6-8 months age, divided into three groups of four
C Cencetti et al.
Carbohydrate polymers, 90(3), 1362-1370 (2012-09-04)
Silver-loaded dressings are designed to provide the same antimicrobial activity of topical silver, with the advantages of a sustained silver release and a reduced number of dressing changes. Moreover, such type of dressing must provide a moist environment, avoiding fiber
Qingzhou Cui et al.
The Analyst, 134(5), 875-880 (2009-04-22)
We developed a photonic crystal sensing method for diol containing species such as carbohydrates based on a poly(vinyl alcohol) (PVA) hydrogel containing an embedded crystalline colloidal array (CCA). The polymerized CCA (PCCA) diffracts visible light. We show that in the
Marco Frasconi et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 25(18), 11097-11104 (2009-08-22)
A highly stable biological film was prepared by casting an aqueous dispersion of protein and composite hydrogel obtained from the polysaccharide Scleroglucan (Sclg) and borax as a cross-linking agent. Heme proteins, such as hemoglobin (Hb), myoglobin (Mb), and horseradish peroxidase
Hasan Turkez
Journal of applied toxicology : JAT, 28(5), 658-664 (2007-11-21)
Titanium dioxide (TiO(2)) is a potential carcinogenic/mutagenic agent although it is used in many areas including medical industries and cosmetics. Boron (as boric acid and borax) has also well-described biological effects and therapeutic benefits. In a previous study, sister-chromatid exchanges