Przejdź do
V800055
Ammonium sulfate
AR
Synonim(y):
Mascagnite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.14
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-984-1
MDL number:
Assay:
≥99.0% anhydrous basis (by NaOH, titration)
Grade:
AR
Form:
crystalline powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
AR
product line
Vetec
assay
≥99.0% anhydrous basis (by NaOH, titration)
form
crystalline powder
pH
5-6 (25 °C, 132 g/L)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.002%, heavy metals (as Pb): ≤0.002%
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Simon Gareth Broadley et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 68(Pt 11), 1450-1459 (2012-10-24)
MshB, a zinc-based deacetylase, catalyses a step in the mycothiol biosynthetic pathway that involves the deacetylation of 1-O-(2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl)-D-myo-inositol (GlcNAc-Ins), via cleavage of an amide bond, to 1-O-(2-amino-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl)-D-myo-inositol (GlcN-Ins) and acetate. In this study, MshB was expressed, purified and crystallized. A
Kazunori Sugiura et al.
Biochemical and biophysical research communications, 457(3), 242-248 (2015-01-17)
Intracellular redox state is a critical factor for fundamental cellular functions, including regulation of the activities of various metabolic enzymes as well as ROS production and elimination. Genetically-encoded fluorescent redox sensors, such as roGFP (Hanson, G. T., et al. (2004))
James F Hunter et al.
Environmental science & technology, 48(17), 10227-10234 (2014-08-06)
A large number of organic species emitted into the atmosphere contain cycloalkyl groups. While cyclic species are believed to be important secondary organic aerosol (SOA) precursors, the specific role of cyclic moieties (particularly for species with multiple or fused rings)