Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 20 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6400,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
zonisamide
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])Cc1n[o]c2c1cccc2
InChI
1S/C8H7NO4S.Na/c10-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-9-7;/h1-4H,5H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
QILCHBOPDIODSB-UHFFFAOYSA-M
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| API family zonisamide | API family zonisamide | API family zonisamide | API family balsalazide |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1725014-20MG | 04061833835159 |