Merck
1725036
USP
Związany z zonisamidem związek C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
N′-(Benzisoxazol-3-ylmethylsulfonyl)-N,N-dimethylformimidamide, Zonisamide N,N-dimethylformimidamide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13N3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.30
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
zonisamide
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(\N=C\N(C)C)Cc1n[o]c2c1cccc2
InChI
1S/C11H13N3O3S/c1-14(2)8-12-18(15,16)7-10-9-5-3-4-6-11(9)17-13-10/h3-6,8H,7H2,1-2H3/b12-8+
InChI key
IIGSDTSFCPJXKF-XYOKQWHBSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Zonisamide Related Compound C Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Zonisamide Capsules.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związany z zonisamidem związek C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)