Przejdź do
1696200
USP
Kwas trisalicylowy
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-[(2-Hydroxybenzoyl)oxy]benzoic acid 2-carboxyphenyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H14O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.33
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
5540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
aspirin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O(c2c(cccc2)C(=O)Oc3c(cccc3)C(=O)O)C(=O)c1c(cccc1)O
InChI
1S/C21H14O7/c22-16-10-4-1-7-13(16)20(25)28-18-12-6-3-9-15(18)21(26)27-17-11-5-2-8-14(17)19(23)24/h1-12,22H,(H,23,24)
InChI key
YVJQWLQBUBZFTE-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny kwasu trisalicylowego USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Salsalate
  • Salsalate Capsules
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
161463616098071659001
Salsalate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1609807
Salsalate
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
aspirin
API family
sodium salicylate
API family
aspirin, acetylsalicylic acid
API family
thimerosal
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1696200-100MG04061833834558