Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
150 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1710,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
aspirin, acetylsalicylic acid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1OC(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C14H10O5/c15-11-7-3-1-5-9(11)14(18)19-12-8-4-2-6-10(12)13(16)17/h1-8,15H,(H,16,17)
InChI key
WVYADZUPLLSGPU-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Salsalate Capsules
- Salsalate Tablets
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family aspirin, acetylsalicylic acid | API family aspirin | API family - | API family sodium salicylate |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. room temp | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salsalate
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?