Merck
PHR1722
Supelco
Triamterene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Triamterene, 2,4,7-Triamino-6-phenylpteridine, 6-Phenyl-2,4,7-pteridinetriamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11N7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000837
traceable to USP 1680007
rodzina API
triamterene
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 400 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Nc1nc(N)c2nc(-c3ccccc3)c(N)nc2n1
InChI
1S/C12H11N7/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-5H,(H6,13,14,15,17,18,19)
Klucz InChI
FNYLWPVRPXGIIP-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Triamteren jest diuretykiem oszczędzającym potas, który wykazuje działanie przeciwnadciśnieniowe. Jest stosowany w połączeniu z tiazydowym lekiem moczopędnym, takim jak benzotiazyd, w leczeniu nadciśnienia tętniczego i obrzęków związanych z łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Triamteren może być stosowany jako wtórny wzorzec farmaceutyczny do ilościowego oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych przy użyciu techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA7397 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Development and Validation of RP-HPLC Method for Simultaneous Estimation of Triamterene and Benzthiazide in Tablets
Chauhan CV, et al.
PharmaTutor, 2(6), 115-122 (2014)
High performance liquid chromatography for simultaneous determination of xipamide, triamterene and hydrochlorothiazide in bulk drug samples and dosage forms
El-Hay ASS, et al.
Acta pharmaceutica, 66(1), 109-118 (2016)
Xinyu Qi et al.
Nature medicine, 25(8), 1225-1233 (2019-07-25)
Polycystic ovary syndrome (PCOS) is characterized by androgen excess, ovulatory dysfunction and polycystic ovaries1, and is often accompanied by insulin resistance2. The mechanism of ovulatory dysfunction and insulin resistance in PCOS remains elusive, thus limiting the development of therapeutics. Improved