Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6090,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
mesalazine, sulfadimethoxine, sulfadiazine
manufacturer/tradename
USP
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: soluble 12.51 g/L at 20 °C
density
1.4862 g/cm3 at 20 °C (OECD Test Guideline 109)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
InChI key
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Silver Sulfadiazine
- Sulfamethoxazole
- Sulfamethoxazole and Trimethoprim Injection
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| format neat | format - | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) agriculture | application(s) - |
| solubility water: soluble 12.51 g/L at 20 °C | solubility 10 g/L | solubility - | solubility - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfanilic acid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?