Przejdź do
1618717
USP
Spinosin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Flavoayamenin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
15 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H32O15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
608.54
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
5460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
API family
spinosin
packaging
pkg of 15 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)c3c(c4c([o]c(c[c]4=O)c5ccc(cc5)O)cc3OC)O
InChI
1S/C28H32O15/c1-39-14-7-15-18(12(32)6-13(40-15)10-2-4-11(31)5-3-10)22(35)19(14)26-27(24(37)21(34)16(8-29)41-26)43-28-25(38)23(36)20(33)17(9-30)42-28/h2-7,16-17,20-21,23-31,33-38H,8-9H2,1H3/t16-,17-,20-,21-,23+,24+,25-,26+,27-,28+/m1/s1
InChI key
VGGSULWDCMWZPO-ODEMIOGVSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Spinosin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Sour Jujube Seed
  • Sour Jujube Seed Dry Extract
  • Sour Jujube Seed Powder
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL83284SAB14026311340086
Spinosin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1618717
Spinosin
Spinosin phyproof® Reference Substance
PHL83284
Spinosin
Indole United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1340086
Indole
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
packaging
pkg of 15 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
pkg of 25 mg
API family
spinosin
API family
-
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spinosin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1618717-15MG04065266284157