Przejdź do
1340086
USP
Indole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1H-Benzo[b]pyrrole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.15
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
107693
MDL number:
5600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
packaging
pkg of 25 mg
manufacturer/tradename
USP
bp
253-254 °C (lit.)
mp
51-54 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H
InChI key
SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Indole USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Pindolol Tablets
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR3524W259378W259306
Indole United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1340086
Indole
Indole pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Supelco
PHR3524
Indole
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
format
neat
format
-
format
-
format
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
packaging
pkg of 25 mg
packaging
pkg of 1 g
packaging
-
packaging
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
mp
51-54 °C (lit.)
mp
51-54 °C (lit.)
mp
51-54 °C (lit.)
mp
51-54 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indole
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)