Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 125 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1860,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
<1 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 25 °C)
API family
sorbitol
manufacturer/tradename
USP
mp
98-100 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
General description
Application
It can be utilized to prepare standard and system suitability solutions for assay, with the help of Liquid chromatography in conjunction with a Refractive index detector according to following United States Pharmacopeia (USP) monographs:
- Sorbitol Solution
- Sorbitol
- Noncrystallizing Sorbitol Solution
- Sorbitol Sorbitan Solution
Analysis Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) pharmaceutical |
| mp 98-100 °C (lit.) | mp 98-100 °C (lit.) | mp 98-100 °C (lit.) | mp - |
| vapor density <1 (vs air) | vapor density <1 (vs air) | vapor density <1 (vs air) | vapor density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sorbitol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1617000-125MG | 04061838746573 |