Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1760,00 zł |
2.5 kg |
Informacje o tej pozycji
1760,00 zł
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, JSFA, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
mol wt
182.17 g/mol
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
SMILES string
OC(C(O)C(O)CO)C(O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Parteck® SI excipient comes in a variety of particle sizes and qualities to meet the needs of a very wide range of applications. This article′s specifications are in compliance with ChP requirements.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF, JSFA, E 420 | description EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, E 420 | description EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF, FCC, JSFA, E 420 | description liquid, (sorbitol syrup, crystallizing), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, USP, E 420 |
| application(s) pharmaceutical | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation |
| agency BP, JP, NF, ChP, Ph. Eur., JSFA | agency BP, JP, NF, Ph. Eur. | agency BP, JSFA, NF, Ph. Eur. | agency BP, ChP, Ph. Eur., USP |
| form fine powder | form fine powder | form coarse powder | form liquid, viscous liquid |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL |
| mol wt 182.17 g/mol | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Parteck® SI 150 (Sorbitol)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia