Przejdź do
1614419
USP
Monofluorofosforan sodu
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Sodium fluorophosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2FPO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.95
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
2280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
sodium monofluorophosphate
packaging
pkg of 100 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(F)=O
InChI
1S/FH2O3P.2Na/c1-5(2,3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
BFDWBSRJQZPEEB-UHFFFAOYSA-L
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Application
Wzorzec referencyjny monofluorofosforanu sodu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR27873444431614374
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
-
format
neat
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
packaging
pkg of 100 mg
packaging
pkg of 1 g
packaging
-
packaging
pkg of 150 mg
API family
sodium monofluorophosphate
API family
sodium monofluorophosphate
API family
-
API family
sarcosinates
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monofluorofosforan sodu
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)