Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 234,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2FPO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.95
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-433-0
MDL number:
eCl@ss:
32129103
Assay:
95%
Form:
powder
Solubility:
H2O: slightly soluble(lit.)
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
powder
reaction suitability
core: sodium
solubility
H2O: slightly soluble(lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(F)=O
InChI
1S/FH2O3P.2Na/c1-5(2,3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
BFDWBSRJQZPEEB-UHFFFAOYSA-L
Application
Sodium fluorophosphate is a white crystalline compound that is slightly soluble in water. It is used to fabricate cathode material for Na-ion batteries and also acts as a corrosion inhibitor. It also finds application in the field of oral care products and specialty glasses.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material, pharmaceutical secondary standard, pkg of 1 g | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description BioReagent, suitable for insect cell culture, ≥99% |
| form powder | form solid | form - | form - |
| solubility H2O: slightly soluble(lit.) | solubility - | solubility - | solubility - |
| assay 95% | assay - | assay - | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| reaction suitability core: sodium | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?