Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CF3)2CHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.04
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1841007
Produkt 1612594 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
pharmaceutical primary standard
API family
sevoflurane
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.275 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
density
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
InChI key
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Application
Wzorzec referencyjny Sevoflurane Related Compound C USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Sevoflurane
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek C związany z sewofluranem
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
closed cup - boils before flash
flash_point_c
closed cup - boils before flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Sevoflurane
United States Pharmacopeia, 38(5), 4036-4036 (2013)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1612594-0.2ML | 04061837843389 |