Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4F6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.06
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Produkt 1612572 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
sevoflurane
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(OC)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H4F6O/c1-11-2(3(5,6)7)4(8,9)10/h2H,1H3
InChI key
VNXYDFNVQBICRO-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Sevoflurane Related Compound B Wzorzec referencyjny USP przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach.
Używany również do przygotowania roztworu podstawowego związków związanych z sewofluranem podczas analizy zanieczyszczeń sewofluranu przy użyciu chromatografii gazowej w połączeniu z jonizacją płomieniową (GC-FI) jako detektora.
Używany również do przygotowania roztworu podstawowego związków związanych z sewofluranem podczas analizy zanieczyszczeń sewofluranu przy użyciu chromatografii gazowej w połączeniu z jonizacją płomieniową (GC-FI) jako detektora.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek B związany z sewofluranem
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?