Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5640,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
risedronate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OP1(OC(CC2=CN=CC=C2)(P([O-])(O)=O)P(OC1(CC3=CC=CN=C3)P([O-])(O)=O)(O)=O)=O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C14H18N2O12P4.2Na.4H2O/c17-29(18,19)13(7-11-3-1-5-15-9-11)27-32(25,26)14(30(20,21)22,28-31(13,23)24)8-12-4-2-6-16-10-12;;;;;;/h1-6,9-10H,7-8H2,(H,23,24)(H,25,26)(H2,17,18,19)(H2,20,21,22);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2
InChI key
JBPZPQPSFCJGDM-UHFFFAOYSA-L
General description
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family risedronate | API family risedronate | API family risedronate | API family ranitidine |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?