Merck
1604621
USP
Związek A związany z risedronianem
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
[1-Hydroxy-2-(2-pyridinyl)ethylidene]bis-phosphonic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11NO7P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.11
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8151626
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
risedronate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OP(O)(C(O)(CC1=NC=CC=C1)P(O)(O)=O)=O
InChI
1S/C7H11NO7P2/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)5-6-3-1-2-4-8-6/h1-4,9H,5H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)
InChI key
XXNASZAYANFLID-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Risedronate Related Compound Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Również do stosowania z monografiami USP, takimi jak:
  • Risedronate Sodium
  • Risedronate Sodium Tablets
  • Risedronate Sodium Tabletki o opóźnionym uwalnianiu
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)