Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2080,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
parabens
manufacturer/tradename
USP
mp
95-98 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
InChI key
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Propylparaben Sodium
- Bakteriostatyczny chlorek sodu do wstrzykiwań
- Tabletki chlorambucylu
- Roztwór doustny deksametazonu
- Aripiprazol Tabletki
- Butyloparaben
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, TraceCERT® |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) environmental |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family parabens | API family parabens | API family parabens | API family - |
| mp 95-98 °C (lit.) | mp 95-98 °C (lit.) | mp 95-98 °C (lit.) | mp 95-98 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propylparaben
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
356.0 °F
flash_point_c
180 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?