For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
PHR1010
Propylparaben
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Propyl 4-hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester, Propyl paraben
Wybierz wielkość
442,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
442,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. P3650000
traceable to USP 1577008
rodzina API
parabens
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
95-98 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
Klucz InChI
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Polecane produkty
produkt powiązany
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
356.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
180 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Learn to separate and quantify B vitamins and preservatives in capsules with HPLC-UV and Purospher® STAR RP-8 column. Validated for precision.