Przejdź do
1576005
USP
Propranolol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(±)-Propranolol hydrochloride, (±)-1-Isopropylamino-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol hydrochloride, DL-Propranolol hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H21NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.80
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4164259
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
propranolol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H
InChI key
ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1308Y0002135P3500000
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
Gene Information
human ... ADRB1(153), ADRB2(154)
Gene Information
human ... ADRB1(153), ADRB2(154)
Gene Information
human ... ADRB1(153), ADRB2(154)
Gene Information
human ... ADRB1(153), ADRB2(154)
API family
propranolol
API family
propranolol
API family
propranolol
API family
propranolol
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propranolol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Canan Akyüz et al.
Pediatric blood & cancer, 61(5), 931-932 (2013-11-23)
Lymphangiomas of the tongue are rare, and their treatment is problematic. A 10 year-old patient with tongue lymphangioma who was previously treated with surgery and propranolol with no response was treated with sirolimus in our department. We used sirolimus with
Katherine B Püttgen
Pediatric clinics of North America, 61(2), 383-402 (2014-03-19)
Propranolol has replaced corticosteroids as preferred first-line therapy for the management of infantile hemangiomas (IH). The topical β-blocker timolol is now an alternative to oral propranolol and watchful waiting for smaller IH. Research in the last decade has provided evidence-based
Pawel Szychta et al.
Plastic and reconstructive surgery, 133(4), 852-862 (2013-12-20)
Infantile hemangioma is a vascular tumor and requires treatment in lesions manifested by potentially dangerous symptoms. Several publications have reported that involution of infantile hemangioma could be accelerated by propranolol but have used only invalidated subjective measures of assessment. The
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1576005-200MG04061838743435