Kluczowe dokumenty
Y0002135
Propranolol for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(±)-Propranolol hydrochloride, (±)-1-Isopropylamino-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol hydrochloride, DL-Propranolol hydrochloride
Wybierz wielkość
780,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
780,00 zł
Polecane produkty
rodzina API
propranolol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)