Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2050,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
potassium gluconate
manufacturer/tradename
USP
mp
183 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[K+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H12O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
InChI key
HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
General description
Application
Also used to prepare standard solution for the identification by using thin layer chromatography in accordance with the given below monographs of united states pharmacopeia (USP):
- Potassium Gluconate Tablets
- Ferrous Gluconate Oral Solution
- Ferrous Gluconate Tablets
- Ferrous Gluconate Capsules
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade anhydrous | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| mp 183 °C (dec.) (lit.) | mp 183 °C (dec.) (lit.) | mp 183 °C (dec.) (lit.) | mp 174-176 °C |
| API family potassium gluconate | API family potassium gluconate | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glukonian potasu
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1550001-200MG | 04061838741806 |