Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 150,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 293,00 zł |
Informacje o tej pozycji
150,00 zł
Quality Level
form
powder
autoignition temp.
>200 °C
pH
7.0-8.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
174-176 °C
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H12O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
InChI key
HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
General description
Analysis Note
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): +10.5 - +11.5 °
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 15-25°C |
| mp 174-176 °C | mp 170-175 °C | mp 183 °C (dec.) (lit.) | mp 272 °C |
| bulk density 600 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density 310 kg/m3 |
| pH 7.0-8.3 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 7.0-8.0 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH - | pH 4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8206010100 | 04022536462448 |
| 8206010500 | 04022536462455 |