Przejdź do
1530809
USP
Ensulizole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Phenyl-5-benzimidazolesulfonic acid, Ensulizole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.30
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ensulizole
manufacturer/tradename
USP
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3ccccc3
InChI
1S/C13H10N2O3S/c16-19(17,18)10-6-7-11-12(8-10)15-13(14-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,14,15)(H,16,17,18)
InChI key
UVCJGUGAGLDPAA-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny Ensulizole USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
107567716360051228010
Ensulizole United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1530809
Ensulizole
Bisoktryzol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1075677
Bisoktryzol
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
mp
>300 °C (lit.)
mp
197-199 °C (lit.)
mp
260-265 °C (dec.) (lit.)
mp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)