Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
125 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1560,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
sulfasalazine
manufacturer/tradename
USP
mp
260-265 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(=O)c1cc(ccc1O)\N=N\c2ccc(cc2)S(=O)(=O)Nc3ccccn3
InChI
1S/C18H14N4O5S/c23-16-9-6-13(11-15(16)18(24)25)21-20-12-4-7-14(8-5-12)28(26,27)22-17-3-1-2-10-19-17/h1-11,23H,(H,19,22)(H,24,25)/b21-20+
InChI key
NCEXYHBECQHGNR-QZQOTICOSA-N
Gene Information
human ... ALOX5(240), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Sulfasalazine Tablets
- Sulfasalazine Delayed-Release Tablets
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) forensics and toxicology | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat | format - | format - |
| API family sulfasalazine | API family sulfasalazine | API family - | API family sulfasalazine |
| mp 260-265 °C (dec.) (lit.) | mp 260-265 °C (dec.) (lit.) | mp 260-265 °C (dec.) (lit.) | mp 260-265 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfasalazine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?