Przejdź do
1487029
USP
Związek pokrewny oksymetholonu B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(1S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-Hydroxy-10,13,17-trimethyl-3- oxohexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-1-carbaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H32O3
Masa cząsteczkowa:
332.48
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
6280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
API family
oxymetholone
packaging
pkg of 25 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025.
Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć na certyfikacie analizy.
Application
Oxymetholone Related Compound B Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Oxymetholone
  • Oxymetholone Tabletki
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
165202316045521724849
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
packaging
pkg of 25 mg
packaging
pkg of 25 mg
packaging
-
packaging
-
API family
oxymetholone
API family
tetrahydrozoline
API family
rivaroxaban
API family
zoledronic acid
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1487029-25MG04065265410601