1652023
USP
Tetrahydrozoline Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-(1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-yl)-1H-imidazole
About This Item
Polecane produkty
rodzina API
tetrahydrozoline
opakowanie
pkg of 25 mg
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)