Przejdź do
1481306
USP
Przydatność systemu oksaliplatyny
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
[SP-4-2-(1R-trans)]-Dichloro(1,2-cyclohexanediamine-N,N′)platinum, [SP-4-2-(1R-trans)]-(1,2-Cyclohexanediamine-N,N′)dichloridoplatinum(II)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14Cl2N2Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.17
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
6090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
oxaliplatin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Pt+2](Cl)Cl.[N-H]C1C(CCCC1)[N-H]
InChI
1S/C6H12N2.2ClH.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;;/h5-8H,1-4H2;2*1H;/q-2;;;+4/p-2
InChI key
UUERTZXRKZEANK-UHFFFAOYSA-L
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
148120414812261481248
Oxaliplatin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1481204
Oxaliplatin
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
API family
oxaliplatin
API family
oxaliplatin
API family
oxaliplatin
API family
oxaliplatin
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1481306-25MG04061833846384