Przejdź do
1481226
USP
Związek pokrewny oksaliplatyny B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
[SP-4-2-(1R-trans)]-(1,2-Cyclohexanediamine-N,N′)dinitratoplatinum(II)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
15 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N4O6Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
433.28
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
6710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
oxaliplatin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Pt+4].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N-H]C1C(CCCC1)[N-H]
InChI
1S/C6H12N2.2NO3.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;2*2-1(3)4;/h5-8H,1-4H2;;;/q-2;2*-1;+4
InChI key
IXGZKDPDRONRDI-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Oxaliplatin Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Oxaliplatin
  • Oxaliplatin for Injection
  • Oxaliplatin Injection
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
148126014812481481204
Oxaliplatin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1481204
Oxaliplatin
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
oxaliplatin
API family
oxaliplatin
API family
oxaliplatin
API family
oxaliplatin
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)