Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2030,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
oleuropein
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)\C(=C\C)[C@@H]1CC(=O)OCCc3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C25H32O13/c1-3-13-14(9-19(29)35-7-6-12-4-5-16(27)17(28)8-12)15(23(33)34-2)11-36-24(13)38-25-22(32)21(31)20(30)18(10-26)37-25/h3-5,8,11,14,18,20-22,24-28,30-32H,6-7,9-10H2,1-2H3/b13-3+/t14-,18+,20+,21-,22+,24-,25-/m0/s1
InChI key
RFWGABANNQMHMZ-ZCHJGGQASA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade primary reference standard | grade analytical standard |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) food and beverages |
| API family oleuropein | API family oleuropein | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oleuropeina
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1478163-25MG | 04061834095316 |