Przejdź do
1477943
USP
Octisalate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Ethylhexyl salicylate, Octisalate, Octyl salicylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
400 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HO)C6H4CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.33
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2730664
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
octisalate
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
bp
189-190 °C/21 mmHg (lit.)
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C15H22O3/c1-3-5-8-12(4-2)11-18-15(17)13-9-6-7-10-14(13)16/h6-7,9-10,12,16H,3-5,8,11H2,1-2H3
InChI key
FMRHJJZUHUTGKE-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny Octisalate USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Disclaimer
Mogą obowiązywać ograniczenia sprzedaży.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W514500PHR1081437379
Octisalate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1477943
Octisalate
grade
pharmaceutical primary standard
grade
Halal, Kosher
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octisalate
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
323.6 °F - closed cup
flash_point_c
162 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)