Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1910,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
octocrylene
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.567 (lit.)
bp
218 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
density
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)\C(C#N)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C24H27NO2/c1-3-5-12-19(4-2)18-27-24(26)22(17-25)23(20-13-8-6-9-14-20)21-15-10-7-11-16-21/h6-11,13-16,19H,3-5,12,18H2,1-2H3
InChI key
FMJSMJQBSVNSBF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade analytical standard | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) environmental | application(s) cleaning products | application(s) - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| density 1.051 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.051 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.051 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.051 g/mL at 25 °C (lit.) |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oktokrylen
signalword
Warning
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1477411-500MG | 04061838737489 |