Kluczowe dokumenty
PHR1083
Octocrylene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
2-Ethylhexyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate, OC
Wybierz wielkość
420,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
420,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1477411
rodzina API
octocrylene
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.567 (lit.)
bp
218 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
gęstość
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)\C(C#N)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C24H27NO2/c1-3-5-12-19(4-2)18-27-24(26)22(17-25)23(20-13-8-6-9-14-20)21-15-10-7-11-16-21/h6-11,13-16,19H,3-5,12,18H2,1-2H3
Klucz InChI
FMJSMJQBSVNSBF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
453.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
234 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)